WH0006999M1
Monoclonal Anti-TDO2 antibody produced in mouse
clone 1C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-TDO, Anti-TPH2, Anti-TRPO, Anti-tryptophan 2,3-dioxygenase
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C8, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TDO2(6999)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
PFQLLTSLMDIDSLMTKWRYNHVCMVHRMLGSKAGTGGSSGYHYLRSTVSDRYKVFVDLFNLSTYLIPRHWIPKMNPTIHKFLYTAEYCDSSYFSSDES
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable