WH0006449M6
Monoclonal Anti-SGTA antibody produced in mouse
clone 2E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-SGT, Anti-hSGT, Anti-small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)-containing, alpha
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SGTA(6449)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
AFGVTVEDSDLALPQTLPEIFEAAATGKEMPQDLRSPARTPPSEEDSAEAERLKTEGNEQMKVENFEAAVHFYGKAIELNPA
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)