WH0006322M1
Monoclonal Anti-SCML1 antibody produced in mouse
clone 4G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-sex comb on midleg-like 1 (Drosophila)
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4G3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SCML1(6322)
Inmunógeno
Sequence
KNEVYETFSYPESYSPTLPVSRRENNSPSNLPRPSFCMEEYQRAELEEDPILSRTPSPVHPSDFSEHNCQPYYASDGATYGSSSGLCLGNPRADSIHN
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)