WH0005876M2
Monoclonal Anti-RABGGTB antibody produced in mouse
clone 1C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-GGTB, Anti-Rab geranylgeranyltransferase, beta subunit
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C2, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RABGGTB(5876)
Inmunógeno
Sequence
MGTPQKDVIIKSDAPDTLLLEKHADYIASYGSKKDDYEYCMSEYLRMSGIYWGLTVMDLMGQLHRMNREEILAFIKSCQHECGGISASIGHDPHLLYTLSAVQILTLYDSINVIDVNKVVEYVKGLQKEDGSFAGDIWGEIDTRFSFCAVATLALLGKLDAINVEKAIEFVLSCMNFDGGFGCRPGSESHAGQIYCCTGFLAITSQLHQVNSDLLGWWLCERQLPSGGLNGRPEKLPDVCYSWWVLASLKIIGRLHWIDREKLRNFILACQDEETGGFADRPGDMVDPFHTLFGIAGLSLLGEEQIKPVNPVFCMPEEVLQRVNVQPELVS
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable