WH0004987M2
Monoclonal Anti-OPRL1 antibody produced in mouse
clone 2A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-KOR3, Anti-MGC34578, Anti-NOCIR, Anti-OOR, Anti-ORL1, Anti-opiate receptor-like 1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2A11, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OPRL1(4987)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
DILLGFWPFGNALCKTVIAIDYYNMFTSTFTLTAMSVDRYVAICHPIRALDVRTSSKAQAVNVAIWALASVVGVPVAIMGSAQVEDEEIECLVEIPTPQDYWG
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable