WH0004723M1
Monoclonal Anti-NDUFV1 antibody produced in mouse
clone 4A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-NADH dehydrogenase (ubiquinone) flavoprotein 1, 51kDa, Anti-UQOR1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NDUFV1(4723)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
KAIARLIEFYKHESCGQCTPCREGVDWMNKVMARFVRGDARPAEIDSLWEISKQIEGHTICALGDGAAWPVQGLIRHFRPELEERMQRFAQQHQARQAAS
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
WH0004723M1-100UG | 4061832743035 |