WH0002940M1
Monoclonal Anti-GSTA3 antibody produced in mouse
clone 1F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-GSTA33, Anti-GTA3, Anti-MGC22232, Anti-glutathione S-transferase A3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F11, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GSTA3(2940)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MAGKPKLHYFNGRGRMEPIRWLLAAAGVEFEEKFIGSAEDLGKLRNDGSLMFQQVPMVEIDGIKLVQTRAILNYIASKYNLYGKDIKERALIDMYTEGMADLNEMILLLPLCRPEEKDAKIALIKEKTKSRYFPAFEKVLQSHGQDYLVGNKLSRADISLVELLYYVEELDSSLISNFPLLKALKTRISNLPTVKKFLQPGSPRKPPADAKALEEARKIFRF
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable