T5691
TES
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99% (titration)
Sinónimos:
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]ethanesulfonic acid, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-2-aminoethanesulfonic acid, TES free acid
About This Item
Productos recomendados
grado
BioPerformance Certified
Análisis
≥99% (titration)
formulario
crystalline powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
intervalo de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
mp
~225 °C (dec.)
solubilidad
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
trazas de catión
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
actividad extraña
DNase, RNase, Nickase and protease, none detected
cadena SMILES
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
Clave InChI
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable