T40100-HH
DMT-dT-CPG
pore size 1000 Å, 25-35 μmol/g
About This Item
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Análisis
≥98.0% (Nucleoside, reversed phase HPLC)
envase
pkg of 1 × 1 g (T401001-01)
pkg of 1 × 10 g (T401010-01)
tamaño de poro
1000 Å
capacidad
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable