SYNP170004D
Synthware™ round bottom pressure vessel with protective coating
capacity 150 mL, O.D. × L 60 mm × 100 mm, bushing type, #25
Sinónimos:
Synthware P170004D, pressure tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Características
bushing type #25
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech P170004D
D.E. × L
60 mm × 100 mm
capacidad
150 mL
Descripción general
Pressure Vessel, Heavy Wall, Rb, 150mL, #25, 60X100mm, Protective Covering, Working Temp -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100025 + R212EP
Aplicación
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
SYNP170004D-1EA | 4065270932099 |