Documentos clave
SYNF264525
Synthware Burets
class A, clear borosilicate glass 3.3, volume 25 mL
Sinónimos:
Synthware F264525, burette
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiales
clear borosilicate glass 3.3
Características
class A
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech F264525
volumen
25 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Burets, Class A, Capacity: 25mL Clear Glass
Aplicación
kemetch; synthware; buret; class a; clear
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)