SYNB135421
Synthware™ vacuum desiccator
includes a ceramic plate and lid with stopcock/port, ID 210mm
Sinónimos:
Synthware B135421, desiccator with Top Knob
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech B135421
Diámetro
210 mm
Descripción general
Vacuum Desiccator, ID 210mm, Includes Lid & Ceramic Plate includes Accessories: A682440G
Aplicación
kemetch; synthware; vacuum desiccator; desiccator
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)