SRP8048
PEDF mouse
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Caspin, PC cell-derived growth factor, Pigment epithelium-derived factor, Stromal cell-derived factor 3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
recombinante
expressed in CHO cells
etiqueta
FLAG® tagged
Ensayo
>95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
~47 kDa by SDS-PAGE
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
color
white
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Serpinf1(20317)
Descripción general
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)