SRP6481
CTLA4/CD152 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
CELIAC3, GRD4, GSE, ICOS, IDDM12
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Análisis
≥95% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 14.3 kDa
observed mol wt 25 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced. Ala 37 is the predicted N-terminal.)
envase
pkg of 20 and 100 μg
impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CTLA4(1493)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable