SRP6458
TFPI human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
EPI, LACI, TFI, TFPI1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Análisis
≥95% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized
potencia
<0.35 nM IC50
mol peso
calculated mol wt 30 kDa
observed mol wt 41-45 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Asp 29 is the predicted N-terminal.)
envase
pkg of 10 μg
impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TFPI(7035)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable