SRP5285
NLK, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
DKFZp761G1211, FLJ21033
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Línea del producto
PRECISIO®
Análisis
≥70% (SDS-PAGE)
formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
1.9-2.9 nmol/min·mg
mol peso
~84 kDa
Nº de acceso NCBI
aplicaciones
cell analysis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... NLK(51701)
Descripción general
Forma física
Nota de preparación
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable