SRP5180
FADD, His tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
GIG3, MGC8528, MORT1
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥70% (SDS-PAGE)
formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
~27 kDa
Nº de acceso NCBI
aplicaciones
cell analysis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... FADD(8772)
Descripción general
Forma física
Nota de preparación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1