SRP5099
WNK1 (181-507), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
HSAN2, HSN2, KDP, KIAA0344, MGC163339, MGC163341, PRKWNK1, PSK, p65
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Línea del producto
PRECISIO® Kinase
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
25-33 nmol/min·mg
mol peso
~67 kDa
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... WNK1(65125)
Descripción general
Forma física
Nota de preparación
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)