SRP3281
SCD30 LIGAND human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
CD153, CD30L, TNFSF8
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in CHO cells
Análisis
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized
potencia
10.0-25.0 ng/mL
mol peso
30.0-50.0 kDa
envase
pkg of 50 μg
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TNFSF8(944)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable