SRP3213
IL-9 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinónimos:
P40 cytokine, T-cell, growth factor p40
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
≤0.5 ng/mL ED50
mol peso
14.3 kDa
envase
pkg of 10 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white to off-white
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... IL9(16198)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)