SRP0713
PFTK1 (CDK14)/CYCLINY, Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
70-95% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
actividad específica
2.0-3.5 nmol/min·mg (radiometric)
mol peso
~64 kDa (Cyclin Y)
~72 kDa (PFTK1 (CDK14))
concentración
0.1 μg/μL
nº de acceso
NM_012395
NM_145012
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CCNY(219771) , CDK14(5218)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)