SRP0581
CD112, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
HVEB, Herpes virus entry mediator B, Nectin-2, PRR2, PVRL2
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
formulario
frozen liquid
mol peso
36.4 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... NECTIN2(5819)
Descripción general
Human secreted CD112, also known as Nectin-2, Herpes virus entry mediator B, HVEB, PVRL2, and PRR2, GenBank Accession No. NM_002856, a.a. 32-360 with a C-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 36.4 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forma física
Aqueous solution
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable