SRP0536
SIRP-alpha (CD172A), His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Bit, CD172a, MyD-1, Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
40.3 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... SIRPA(140885)
Descripción general
Signal regulatory proteinalpha (SIRP-α), also known as Tyrosineprotein phosphatase non-receptor type substrate 1, CD172a, Bit, and MyD-1, GenBank Accession No. NP_542970, a.a. 27-370, with C-terminal Avi and His tags, MW 40.3 kDa*, expressed in a HEK293 expression system and enzymatically biotinylated using Avitag™ technology. This protein acts as a receptor for CD47; a.a. 27-370 correspond to the extracellular portion of SIRP-α. *Note: SIRP-α is heavily glycosylated, resulting in higher molecular weight.
Forma física
Aqueous solution
Información legal
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)