SRP0501
C-MER, GST-Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Sinónimos:
MERTK, receptor tyrosine kinase MerTK, tyrosine-protein kinase Mer
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
formulario
frozen liquid
mol peso
60 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... MERTK(10461)
Descripción general
Forma física
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable