Documentos clave
SRP0348
Sigma-Aldrich
Flt1 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
VEGFR1, fms-related tyrosine kinase 1 (vascular endothelial growth factor/vascular permeability factor receptor)
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
67.5 kDa
envase
pkg of 10 μg
técnicas
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... FLT1(2321)
Descripción general
Human Flt1 ( GenBank Accession No. AF063657), amino acids 783-end with N-terminal His-tag, MW=67.5 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Aplicación
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme that will transfer 1 nmol phosphate to the tyrosine substrate per minute at pH 7.4 and 30°C.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Shibuya
The international journal of biochemistry & cell biology, 33(4), 409-420 (2001-04-20)
Vascular endothelial growth factor receptor-1 (VEGFR-1/Flt-1) is structurally a typical tyrosine kinase receptor of about 180 kDa, and carries seven Ig-like domains in the extracellular region and a tyrosine kinase domain with a long kinase insert. Recent studies have revealed
N Rahimi et al.
The Journal of biological chemistry, 275(22), 16986-16992 (2000-04-05)
Vascular endothelial growth factor (VEGF) provokes angiogenesis in vivo and stimulates growth and differentiation of endothelial cells in vitro. Although VEGF receptor-1 (VEGFR-1) and VEGFR-2 are known to be high affinity receptors for VEGF, it is not clear which of