SRP0162
JMJD3/KDM6B Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
JmjC domain-containing protein 3, KDM6B, KIAA0346, lysine (K)-specific demethylase 6B
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
71 kDa
envase
pkg of 20 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... KDM6B(23135)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)