Merck
SML3905
Sigma-Aldrich
FerroLOXIN-2
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl)-1-(3-fluorophenyl)-4-phenyl-1H-imidazol-2-amine trifluoroacetate, N-[[3-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-1-(3-fluorophenyl)-4-phenyl-1H-imidazol-2-amine trifluoroacetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H16BrF4N3 ·CF3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
604.31
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
FerroLOXIN-2 is a ferroptosis inhibitor that selectively targets the 15LOX/PEBP1 catalytic complex without affecting the biosynthesis of pro-/anti-inflammatory lipid mediators. FerroLOXIN-2 prevents 0.5 μM GPX4 inhibitor RSL3-induced ferroptosis in HBE cell cultures (IC50 = 97 nM post 20h RSL3 treatment) and rescues mice from total body irradiation (TBI)-induced death in vivo (Cpd administered via 25 mg/kg ip. 20h post 9.25Gy irradiation; survival on day 30 = 80% vs. 0% on day 19 of untreated control). FerroLOXIN-2 does not exert its efficacy via radical scavenging or iron-chelating activity, nor does it prevent cell death by necroptosis, pyroptosis, or apoptosis.
Precaución
Hygroscopic
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)