Documentos clave
SML3262
Sigma-Aldrich
TG11-77 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-((4,6-dimethylpyridin-2-yl)amino)- N-(2-(2-methyl-lH-indol-3-yl)ethyl)pyrimidine-5-carboxamide Hydrochloride, 2-[(4,6-dimethyl-2-pyridinyl)amino]-N-[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]- 5-pyrimidinecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H24N6O·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
436.94
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Brain-permeable, potent and selective EP2 receptor antagonist
TG11-77 is a brain-permeable, water soluble, highly potent, and selective EP2 receptor antagonist. TG11-77 suppress inflammatory gene expression induced by EP2 activation in a microglial cell line. TG11-77 is useful for study CNS diseases in rodent models.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)