SML3040
ZnDA-1H
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(3-(Bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)-2-oxo-7,8-dihydro-2H-pyrano[3,2-g]quinolin-9(6H)-yl)-N-(2-(2-((6-chlorohexyl)oxy)ethoxy)ethyl)butanamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)