SML2906
ERGi-USU
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-[2-(2-Thiazolyl)diazenyl]-2-naphthalenol, 1-[2-Thiazolylazo]-2-naphthol, NSC139021, TAN
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
faint brown to dark red
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C13H9N3OS/c17-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)12(11)15-16-13-14-7-8-18-13/h1-8,17H
Clave InChI
IOMXCGDXEUDZAK-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3