Merck
SML2570
Sigma-Aldrich
NSC 146109 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(10-Methyl-9-anthracenyl) methyl carbamimidothioic acid ester hydrochloride, NSC146109 hydrochloride, XI-011 hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H16N2S · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
316.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S(Cc1c2c(c(c3c1cccc3)C)cccc2)\C(=N/[H])\N.Cl
InChI
1S/C17H16N2S.ClH/c1-11-12-6-2-4-8-14(12)16(10-20-17(18)19)15-9-5-3-7-13(11)15;/h2-9H,10H2,1H3,(H3,18,19);1H
Clave InChI
VIBMUYOXJUCEMA-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NSC146109 is a potent activator of p53 that selectively inhibits growth of transformed cells without genotoxicity. NSC146109 activates p53 by inhibition of MDMX expression.
p53 activator, inhibitor of of MDMX expression
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)