Merck
SML2502
Sigma-Aldrich
MF-095
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-N-(1-((5-(N-(tert-butyl)sulfamoyl)naphthalen-1-yl)amino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)cyclopropanecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H31N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
493.62
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(NC(C)(C)C)c1c2c(c(ccc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)C4CC4)Cc3ccccc3)ccc1
Clave InChI
JSNVUWHDPLJARW-QHCPKHFHSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
MF-095 is a control probe for MF-094, which is a potent inhibitor of ubiquitin specific protease 30 (USP30)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Arthur F Kluge et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 28(15), 2655-2659 (2018-06-25)
Mitophagy is one of the processes that cells use to maintain overall health. An E3 ligase, parkin, ubiquitinates mitochondrial proteins prior to their degradation by autophagasomes. USP30 is an enzyme that de-ubiquitinates mitochondrial proteins; therefore, inhibiting this enzyme could foster