SML1563
BAY-678
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Pyridinecarbonitrile, 5-[(4R)-5-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-pyrimidinyl]-, 5-{(4R)-5-Acetyl-6-methyl-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-4-yl}pyridine-2-carbonitrile
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
actividad óptica
[α]/D +21 to +29°, c = 0.5 in methanol
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(N1C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)=C(C(C)=O)[C@@H](C3=CN=C(C#N)C=C3)NC1=O
InChI
1S/C20H15F3N4O2/c1-11-17(12(2)28)18(13-6-7-15(9-24)25-10-13)26-19(29)27(11)16-5-3-4-14(8-16)20(21,22)23/h3-8,10,18H,1-2H3,(H,26,29)/t18-/m1/s1
Clave InChI
PGIVGIFOWOVINL-GOSISDBHSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BAY-677 is used as a negative control and is available from Sigma. To learn more about and purchase BAY-677, click here.
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable