Merck
SML1521
Sigma-Aldrich
Irsogladine maleate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,4-Diamino-6-(2,5-dichlorophenyl)-s-triazine maleate, 6-(2,5-Dichlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), Gaslon N, MN 1695
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7Cl2N5 ·C4H4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
372.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 15 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
C[C@]1([H])[C@@](C)(O)CC2=C(C(OC)=C(OC)C(OC)=C2)C3=C(OC)C4=C(OCO4)C=C3C1
InChI
1S/C23H28O7/c1-12-7-13-8-16-20(30-11-29-16)22(28-6)17(13)18-14(10-23(12,2)24)9-15(25-3)19(26-4)21(18)27-5/h8-9,12,24H,7,10-11H2,1-6H3/t12-,23-/m0/s1
Clave InChI
ZWRRJEICIPUPHZ-MYODQAERSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Irsogladine maleate is an inhibitor of phosphodiesterase 4 (PDE4) with gastroprotective activity.
Irsogladine maleate is an inhibitor of phosphodiesterase 4 (PDE4) with gastroprotective activity. Irsogladine maleate is a mucosal protective drug with a number of activites including facilitation of gap junctional intercellular communication, inhibition of the reduced gastric mucosal blood flow response, and suppression of reactive oxygen species (ROS) production.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)