SML1309
SQ109
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl]-N′-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-2-yl-1,2-ethanediamine, N-[(2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl]-NŒ-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-2-yl-1,2-ethanediamine, NSC 722041
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
oil
color
colorless to yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C/C(CCC=C(C)C)=C\CNCCNC1[C@@H]2C[C@@H]3C[C@H]1C[C@H](C2)C3
InChI
1S/C22H38N2/c1-16(2)5-4-6-17(3)7-8-23-9-10-24-22-20-12-18-11-19(14-20)15-21(22)13-18/h5,7,18-24H,4,6,8-15H2,1-3H3/b17-7+
Clave InChI
JFIBVDBTCDTBRH-REZTVBANSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- as an antitubercular agent to study its interactions with mycobacterial membrane proteins large 3 (MmpL3) binding pocket
- as a positive control to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) of ohmyungsamycins (OMS) A and B against Mycobacterium tuberculosis (Mtb) using the resazurin microtiter assay (REMA) plate method
- as an inhibitor of MmpL3 to explore the utility of mycobacterial CRISPR interference for validating target gene essentiality and compound mode of action
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)