Documentos clave
SML1239
Sigma-Aldrich
XL388
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
XL-388, [7-(6-Amino-3-pyridinyl)-2,3-dihydro-1,4-benzoxazepin-4(5H)-yl][3-fluoro-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl]-methanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H22FN3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
455.50
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Fc1c(ccc(c1C)C(=O)N2CCOc3c(cc(cc3)c4c[nH][c](cc4)=N)C2)[S](=O)(=O)C
InChI
1S/C23H22FN3O4S/c1-14-18(5-7-20(22(14)24)32(2,29)30)23(28)27-9-10-31-19-6-3-15(11-17(19)13-27)16-4-8-21(25)26-12-16/h3-8,11-12H,9-10,13H2,1-2H3,(H2,25,26)
Clave InChI
LNFBAYSBVQBKFR-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
XL388 is a potent, selective, orally bioavailable ATP-competitive inhibitor of mammalian target of rapamycin (mTOR) with an IC50 of 9.9 nM for mTOR, 8 nM for mTORC1, 166 nM for mTORC2, and 1000-fold selectivity for mTOR over the closely related PI3K kinases and a panel of 141 protein kinases tested. XL388 blocked mTORC1 phosphorylation of p70S6K (T389) with an IC50 value of 94 nM and blocked mTORC2 phosphorylationof AKT (S473) with an IC50 value of 350 nM. XL388 showed complete tumor growth inhibition in mice bearing MCF-7 xenograft tumors.
XL388 is a potent, selective, orally bioavailable ATP-competitive inhibitor of mammalian target of rapamycin (mTOR).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)