SMB01064
Dimethylfraxetin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
6,7,8,-trimethoxycoumarin, 6,7,8-trimethoxychromen-2-one, Fraxidin Methyl Ether
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
mol peso
236.22
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[o]1c2c(cc[c]1=O)cc(c(c2OC)OC)OC
InChI
1S/C12H12O5/c1-14-8-6-7-4-5-9(13)17-10(7)12(16-3)11(8)15-2/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
RAYQKHLZHPFYEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
- Binds to the CB2 receptor and induces immunomodulatory effects.
- Exhibits anti-inflammatory properties by inhibiting prostaglandin synthesis in the human erythroleukemia cell line K562.
- Inhibits the replication of both DNA and RNA.
- Blocks aminoacyl-tRNA binding to ribosomes, inhibiting protein synthesis.
- Binds to phenolic acid receptors on cultured cells.
Características y beneficios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)