SMB01029
Isocalolongic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
mol peso
388.45
solubilidad
water: slightly soluble
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@H](C(=O)c2c1c(c(c(c2O)C(CCC)CC(=O)O)OC)CC=C(C)C)C)C
Clave InChI
IGEOTNLFIQJPLF-GRKKQISMSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)