SMB00572
2H-1-Benzopyran-2-one, 3,8-trihydroxy
≥95% (LC/MS-UV)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95% (LC/MS-UV)
formulario
solid
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(OC1=C2C=CC=C1O)C(O)=C2O
InChI
1S/C9H6O5/c10-5-3-1-2-4-6(11)7(12)9(13)14-8(4)5/h1-3,10-12H
Clave InChI
OJIYXYUCRVFSRV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable