SMB00215
Pseudoprotopine
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95% (LC/MS-ELSD)
formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C20H19NO5/c1-21-3-2-12-5-17-20(26-11-23-17)8-15(12)16(22)4-13-6-18-19(25-10-24-18)7-14(13)9-21/h5-8H,2-4,9-11H2,1H3
Clave InChI
ZAALQOFZFANFTF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable