SCP0219
ProAM N20 Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, human
About This Item
Productos recomendados
product name
ProAM N20 human,
origen biológico
human
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥70%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ala-Arg-Leu-Asp-Val-Ala-Ser-Glu-Phe-Arg-Lys-Lys-Trp-Asn-Lys-Trp-Ala-Leu-Ser-Arg-NH2
Aplicación
Proadrenomedullin N-terminal 20 peptide (PAMP, ProAM N20) is a novel peptide found in adrenomedullin precursor that may be involved in hypotension and the control of reproductive physiology.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable