SAB5703034
Anti-TIN2/TINF2 Antibody, clone 4W5P2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
DKCA3, TIN2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4W5P2, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
45 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
1.14 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
NLAEPMEQNPPQQQRLALHNPLPKAKPGTHLPQGPSSRTHPEPLAGRHFNLAPLGRRRVQSQWASTRGGHKERPTVMLFPFRNLGSPTQVISKPESKEEH
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TINF2(26277)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1