Documentos clave
SAB5703031
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 9 (KRT9) Antibody, clone 9A5H3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CK-9, EPPK, K9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clon:
9A5H3, monoclonal
application:
WB
reactividad de especies:
human, rat, rat
técnicas:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9A5H3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
62 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.38 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
DADINGLRQVLDNLTMEKSDLEMQYETLQEELMALKKNHKEEMSQLTGQNSGDVNVEINVAPGKDLTKTLNDMRQEYEQLIAKNRKDIENQYETQITQIEHEVSSSGQEVQSSAKEVTQLRHGVQELEIELQSQLSKKAALEKSLEDTKNRYCGQLQMI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRT9(3857)
Descripción general
This gene encodes the type I keratin 9, an intermediate filament chain expressed only in the terminally differentiated epidermis of palms and soles. Mutations in this gene cause epidermolytic palmoplantar keratoderma. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 254-412 of human Cytokeratin 9 (KRT9) (P35527).
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)