SAB5702828
Anti-gamma-Synuclein Antibody, clone 4A0F4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
BCSG1, SR
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4A0F4, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
17 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.32 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
VVQSVTSVAEKTKEQANAVSEAVVSSVNTVATKTVEEAENIAVTSGVVRKEDLRPSAPQQEGEASKEKEEVAEEAQSGGD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SNCG(6623)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1