Documentos clave
SAB5702791
Sigma-Aldrich
Anti-Thymidine Kinase 1 Antibody, clone 0V8O2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
TK2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
0V8O2, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
26 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.42 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MSCINLPTVLPGSPSKTRGQIQVILGPMFSGKSTELMRRVRRFQIAQYKCLVIKYAKDTRYSSSFCTHDRNTMEALPACLLRDVAQEALGVAVIGIDEGQ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TK1(7083)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a cytosolic enzyme that catalyzes the addition of a gamma-phosphate group to thymidine. This creates dTMP and is the first step in the biosynthesis of dTTP, which is one component required for DNA replication. The encoded protein, whose levels fluctuate depending on the cell cycle stage, can act as a low activity dimer or a high activity tetramer. High levels of this protein have been used as a biomarker for diagnosing and categorizing many types of cancers. [provided by RefSeq, Oct 2016]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Thymidine Kinase 1 (P04183).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)