SAB5702785
Anti-Caspase-14 Antibody, clone 6E2C1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ARCI12
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6E2C1, monoclonal
formulario
liquid
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.51 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
GEMVKLENLFEALNNKNCQALRAKPKVYIIQACRGEQRDPGETVGGDEIVMVIKDSPQTIPTYTDALHVYSTVEGYIAYRHDQKGSCFIQTLVDVFTKRKG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CASP14(23581)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1