Documentos clave
SAB5702774
Sigma-Aldrich
Anti-GSTK1 Antibody, clone 7J5B3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
GST, GST 13-13, GST13, GST13-13, GSTK1-1, hGSTK1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clon:
7J5B3, monoclonal
application:
IF
WB
reactividad de especies:
mouse, mouse
técnicas:
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7J5B3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
25 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
1.68 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MGPLPRTVELFYDVLSPYSWLGFEILCRYQNIWNINLQLRPSLITGIMKDSGNKPPGLLPRKGLYMANDLKLLRHHLQIPIHFPKDFLSVMLEKGSLSAM
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GSTK1(373156)
Descripción general
This gene encodes a member of the kappa class of the glutathione transferase superfamily of enzymes that function in cellular detoxification. The encoded protein is localized to the peroxisome and catalyzes the conjugation of glutathione to a wide range of hydrophobic substates facilitating the removal of these compounds from cells. Alternative splicing results in multiple transcript variants.[provided by RefSeq, Jan 2009]
Inmunógeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human GSTK1 (Q9Y2Q3).
Aplicación
WB, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)