SAB5702755
Anti-alpha 1 Spectrin Antibody, clone 1U5K4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
EL2, HPP, HS3, SPH3, SPTA
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
1U5K4, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
280 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
1.05 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
LRGLNYYLPMVEEDEHEPKFEKFLDAVDPGRKGYVSLEDYTAFLIDKESENIKSSDEIENAFQALAEGKSYITKEDMKQALTPEQVSFCATHMQQYMDPRG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SPTA1(6708)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1