SAB5702748
Anti-Cyclin E2 Antibody, clone 0Y7G5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CYCE2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
0Y7G5, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
47 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.54 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
HQYEIRNCWPPVLSGGISPCIIIETPHKEIGTSDFSRFTNYRFKNLFINPSPLPDLSWGCSKEVWLNMLKKESRYVHDKHFEVLHSDLEPQMRSILLDWLL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CCNE2(9134)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable