SAB5702692
Anti-JARID2 Antibody, clone 3L5C5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
JMJ
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3L5C5, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
150 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.7mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
FEEGPSRKRPRLQAQRKFAQSQPNSPSTTPVKIVEPLLPPPATQISDLSKRKPKTEDFLTFLCLRGSPALPNSMVYFGSSQDEEEVEEEDDETEDVKTATN
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... JARID2(3720)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1